Få mere at vide
Silatrane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silatrane |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3Si/c1-4-8-11-9-5-2-7(1)3-6-10-11/h11H,1-6H2 |
| Formel vægt | 175.0665 |