Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hætteglas af silaniseret glas
Artikelnummer. p-4526487
Volumen (metrisk):
2 ml
8 ml
20 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Lukketype:
Skruelåg (Lukket-Top) med Septum
Skruelåg (lukket top)
Skruelåg med septum
nr. pr. sag:
72
100
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Artikelnummer. 16684764
Brand: Thermo Scientific™ SAASV22
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spar tid og minimer spildomkostninger, når du udfører kvantitativ analyse eller opbevarer materialer ved at bruge disse forbehandlede, silaniserede hætteglas.
Spar tid og minimer spildomkostninger, når du udfører kvantitative analyser eller opbevarer materialer. Thermo Scientific™ Silaniseret glashætteglas behandles ved dampfasedepositionssilaniseringsmetode. Overfladedeaktiveringsbehandlinger såsom silanisering og silikonisering kan spille en vigtig rolle i at bevare integriteten af visse materialer eller ekstrakter opbevaret i glasbeholdere. Overflademodifikation eliminerer aktive steder på overfladerne af borslikatglas.
  • Silaniseret for at spare tid og minimere spildomkostninger ved udførelse af kvantitativ analyse eller opbevaring af materialer
  • Silyleringsmiddel reagerer med aktive grupper på glasoverfladen, så de er mindre reaktive; hæmmer materialer i at klæbe til beholderoverfladen for at maksimere genvinding af sporanalytter
Bestillingsoplysninger:
Kasse med 100
Inkluderer:
Overensstemmelsescertifikat
Anbefalet til:
Deaktiveret glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Amber hætteglas 12 x 32 gevind lukning
Materiale (liner) PTFE/Silicone
Diameter (engelsk) Ydre 0,472 tommer.
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 11.99 mm
Materiale Glas, PTFE
Volumen (metrisk) 2 ml
Højde (engelsk) 1,26 tommer.
nr. pr. sag 100
Volumen (engelsk) 0,068 oz.
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukketype Skruelåg med septum
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100 Cs.
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Type Hætteglas
Lukkestørrelse 8-425