Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hætteglas af silaniseret glas
Beskrivelse
Spar tid og minimer spildomkostninger, når du udfører kvantitative analyser eller opbevarer materialer. Thermo Scientific™ Silaniseret glashætteglas behandles ved dampfasedepositionssilaniseringsmetode. Overfladedeaktiveringsbehandlinger såsom silanisering og silikonisering kan spille en vigtig rolle i at bevare integriteten af visse materialer eller ekstrakter opbevaret i glasbeholdere. Overflademodifikation eliminerer aktive steder på overfladerne af borslikatglas.
- Silaniseret for at spare tid og minimere spildomkostninger ved udførelse af kvantitativ analyse eller opbevaring af materialer
- Silyleringsmiddel reagerer med aktive grupper på glasoverfladen, så de er mindre reaktive; hæmmer materialer i at klæbe til beholderoverfladen for at maksimere genvinding af sporanalytter
Bestillingsoplysninger:
Kasse med 100
Inkluderer:
Overensstemmelsescertifikat
Anbefalet til:
Deaktiveret glas
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Ravgult hætteglas 12 x 32 lukket top |
| Materiale (liner) | PTFE |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,472 tommer. |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.99 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 2 ml |
| Højde (engelsk) | 1,26 tommer. |
| nr. pr. sag | 100 |
| Volumen (engelsk) | 0,068 oz. |
| Vis mere |