Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hætteglas af silaniseret glas
Artikelnummer. 15381727
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 ml
8 ml
20 ml
1000 mL
Farve:
Klar
Ravgul
Lukketype:
Skruelåg (Lukket-Top) med Septum
Skruelåg (lukket top)
Skruelåg med septum
Skruelåg med septum
nr. pr. sag:
100/Cs.
12/Cs.
72/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Lukketype nr. pr. sag Pakningsstørrelse
15381727 20 ml Klar Skruelåg (Lukket-Top) med Septum 72/Cs. Pakke med 72
16684764 2 ml Ravgul Skruelåg med septum 100/Cs. -
15940331 2 ml Klar Skruelåg (lukket top) 100/Cs. -
16534654 2 ml Ravgul Skruelåg (lukket top) 100/Cs. -
15350957 8 ml Ravgul Skruelåg med septum 100/Cs. -
15321727 20 ml Ravgul Skruelåg (Lukket-Top) med Septum 72/Cs. Pakke med 72
15662309 1000 mL Ravgul Skruelåg med septum 12/Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15381727 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. C3920C/CTS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2725.00 DKK
    2566.57 DKK / Pakke med 72
    Spare 158.43 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Spar tid og minimer spildomkostninger, når du udfører kvantitativ analyse eller opbevarer materialer ved at bruge disse forbehandlede, silaniserede hætteglas.
Spar tid og minimer spildomkostninger, når du udfører kvantitative analyser eller opbevarer materialer. Thermo Scientific™ Silaniseret glashætteglas behandles ved dampfasedepositionssilaniseringsmetode. Overfladedeaktiveringsbehandlinger såsom silanisering og silikonisering kan spille en vigtig rolle i at bevare integriteten af visse materialer eller ekstrakter opbevaret i glasbeholdere. Overflademodifikation eliminerer aktive steder på overfladerne af borslikatglas.
  • Silaniseret for at spare tid og minimere spildomkostninger ved udførelse af kvantitativ analyse eller opbevaring af materialer
  • Silyleringsmiddel reagerer med aktive grupper på glasoverfladen, så de er mindre reaktive; hæmmer materialer i at klæbe til beholderoverfladen for at maksimere genvinding af sporanalytter
Inkluderer:
Overensstemmelsescertifikat
Anbefalet til:
Deaktiveret glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Klar glas hætteglas med solid lukket top septa lukning
Materiale (liner) PTFE/Silicone
Diameter (engelsk) Ydre 1.083 tommer.
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 27.51 mm
Materiale Glas, PTFE
Sterilitet Non-sterile
Volumen (metrisk) 20 ml
Højde (engelsk) 2.244 tommer.
nr. pr. sag 72/Cs.
Volumen (engelsk) 0,68 oz.
Volumen (metrisk) i alt 20 mL
Lukketype Skruelåg (Lukket-Top) med Septum
Mængde 72/Cs.
Lukkestørrelse 24-414
Markeringssted No
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Højde (metrisk) 57 mm
Produkttype Hætteglas