Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hætteglas af silaniseret glas
Artikelnummer. 15350957
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 ml
8 ml
20 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Lukketype:
Skruelåg (Lukket-Top) med Septum
Skruelåg (lukket top)
Skruelåg med septum
nr. pr. sag:
72
100
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Lukketype nr. pr. sag unitSize
15350957 8 ml Ravgul Skruelåg med septum 100 -
16684764 2 ml Ravgul Skruelåg med septum 100 -
15940331 2 ml Klar Skruelåg (lukket top) 100 -
16534654 2 ml Ravgul Skruelåg (lukket top) 100 -
15321727 20 ml Ravgul Skruelåg (Lukket-Top) med Septum 72 Pakke med 72
15381727 20 ml Klar Skruelåg (Lukket-Top) med Septum 72 Pakke med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15350957 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EP608158S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3255.00 DKK
    3073.92 DKK / Pakke med 100
    Spare 181.08 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spar tid og minimer spildomkostninger, når du udfører kvantitativ analyse eller opbevarer materialer ved at bruge disse forbehandlede, silaniserede hætteglas.
Spar tid og minimer spildomkostninger, når du udfører kvantitative analyser eller opbevarer materialer. Thermo Scientific™ Silaniseret glashætteglas behandles ved dampfasedepositionssilaniseringsmetode. Overfladedeaktiveringsbehandlinger såsom silanisering og silikonisering kan spille en vigtig rolle i at bevare integriteten af visse materialer eller ekstrakter opbevaret i glasbeholdere. Overflademodifikation eliminerer aktive steder på overfladerne af borslikatglas.
  • Silaniseret for at spare tid og minimere spildomkostninger ved udførelse af kvantitativ analyse eller opbevaring af materialer
  • Silyleringsmiddel reagerer med aktive grupper på glasoverfladen, så de er mindre reaktive; hæmmer materialer i at klæbe til beholderoverfladen for at maksimere genvinding af sporanalytter
Bestillingsoplysninger:
Kasse med 100
Inkluderer:
Overensstemmelsescertifikat
Anbefalet til:
Deaktiveret glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Ravgult hætteglas med lukning
Materiale (liner) PTFE/skum
Diameter (engelsk) Ydre 0,669 tommer.
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 16.99 mm
Materiale Glas, PTFE
Volumen (metrisk) 8 ml
Højde (engelsk) 2.362 tommer.
nr. pr. sag 100
Volumen (engelsk) 0,27 oz.
Volumen (metrisk) i alt 8 mL
Lukketype Skruelåg med septum
Mængde 100 Cs.
Lukkestørrelse 15-425
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Højde (metrisk) 59.99 mm
Produkttype Hætteglas