Få mere at vide
Thermo Scientific™ Silaniserede engangskulturrør
Artikelnummer. 15369531
Kapacitet (metrisk):
8 ml
13 ml
20 ml
Diameter (metrisk):
12 mm
13 mm
14,3 mm
15,75 mm
Mængde:
1000
250/pakke, 1000/stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 15369531
Brand: Thermo Scientific™ CTS13100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spar tid og minimer spildomkostninger, når du udfører kvantitative analyser eller opbevarer materialer med disse brugsklare, silaniserede engangskulturrør.
Spar tid og minimer spildomkostninger, når du udfører kvantitative analyser eller opbevarer materialer. Thermo Scientific™ Silaniserede engangskulturrør er forbehandlet med en silaniseret overfladedeaktiveringsbehandling og tilbydes i praktiske, rene pakker, der er klar til brug. Overfladedeaktiveringsbehandlinger såsom silanisering kan spille en vigtig rolle i at bevare integriteten af visse materialer eller ekstrakter opbevaret i glasbeholdere. Det hjælper også med at undgå alkalisering af indholdet, som kan forekomme, når karbonater udvaskes fra glasset ved normal vejrlig.
Bestillingsoplysninger:
Sag på 1000
Inkluderer:
Overensstemmelsescertifikat
Anbefalet til:
Deaktiveret glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 13 ml
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Borosilikatglas (type 1)
Engangs Engangsbrug
Mængde 1000
Diameter (metrisk) 13 mm
Produkttype Reagensglas til dyrkning