Få mere at vide
Thermo Scientific™ Silaniserede engangskulturrør
Artikelnummer. 15280669
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 ml
13 ml
20 ml
Diameter (metrisk):
12 mm
13 mm
14,3 mm
15,75 mm
Mængde:
1000
250/pakke, 1000/stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
15280669 20 ml 14,3 mm 250/pakke, 1000/stk. -
15213936 8 ml 12 mm 1000 Pakke med 1000
15369531 13 ml 13 mm 1000 -
15382646 20 ml 15,75 mm 250/pakke, 1000/stk. Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15280669 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. STT16100S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5585.00 DKK
    5148.06 DKK / Pakke med 1000
    Spare 436.94 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Spar tid og minimer spildomkostninger, når du udfører kvantitative analyser eller opbevarer materialer med disse brugsklare, silaniserede engangskulturrør.
Spar tid og minimer spildomkostninger, når du udfører kvantitative analyser eller opbevarer materialer. Thermo Scientific™ Silaniserede engangskulturrør er forbehandlet med en silaniseret overfladedeaktiveringsbehandling og tilbydes i praktiske, rene pakker, der er klar til brug. Overfladedeaktiveringsbehandlinger såsom silanisering kan spille en vigtig rolle i at bevare integriteten af visse materialer eller ekstrakter opbevaret i glasbeholdere. Det hjælper også med at undgå alkalisering af indholdet, som kan forekomme, når karbonater udvaskes fra glasset ved normal vejrlig.
Bestillingsoplysninger:
Sag på 1000
Inkluderer:
Overensstemmelsescertifikat
Anbefalet til:
Deaktiveret glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Oversigt Skruetrådsrør
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Længde (metrisk) 101.6 mm
Materiale Borosilikatglas (type 1)
Engangs Engangsbrug
Mængde 250/pakke, 1000/stk.
Trådstørrelse 15-415
Diameter (metrisk) 14,3 mm
Lukketype Ikke inkluderet
Produkttype Reagensglas til dyrkning