Få mere at vide
Thermo Scientific™ Silaniserede engangskulturrør
Beskrivelse
Spar tid og minimer spildomkostninger, når du udfører kvantitative analyser eller opbevarer materialer. Thermo Scientific™ Silaniserede engangskulturrør er forbehandlet med en silaniseret overfladedeaktiveringsbehandling og tilbydes i praktiske, rene pakker, der er klar til brug. Overfladedeaktiveringsbehandlinger såsom silanisering kan spille en vigtig rolle i at bevare integriteten af visse materialer eller ekstrakter opbevaret i glasbeholdere. Det hjælper også med at undgå alkalisering af indholdet, som kan forekomme, når karbonater udvaskes fra glasset ved normal vejrlig.
Bestillingsoplysninger:
Sag på 1000
Inkluderer:
Overensstemmelsescertifikat
Anbefalet til:
Deaktiveret glas
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 8 ml |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (type 1) |
| Engangs | Engangsbrug |
| Mængde | 1000 |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Produkttype | Reagensglas til dyrkning |