Få mere at vide
Thermo Scientific™ SILAC Proteinkvantificeringssæt (Trypsin), RPMI 1640
Artikelnummer. 15946065 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15946065 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15946065 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A33973
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
De Thermo Scientific SILAC Proteinkvantificeringskit (Trypsin), RPMI 1640, bruges til specifik analyse af proteinekspression ved massespektrometri ved brug af stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekultur (SILAC ).
Funktioner af SILAC Proteinkvantificeringssæt, RPMI 1640, inkluderer:
• Effektiv —op til 100 % etiketinkorporering i proteiner fra levende celler
• —Reproducerbar minimerer intra-eksperimentel variabilitet forårsaget af differentiel prøveforberedelse
• —Fleksible medier, der mangler både L-lysin og L-arginin, hvilket muliggør mere fuldstændig proteomdækning gennem dobbelt aminosyreisotopmærkning
• —Kompatible mærkeproteiner udtrykt i en lang række pattedyrcellelinjer tilpasset til at vokse i RPMI 1640-medium, herunder HeLa, 293T, COS7, U2OS, A549, A431, HepG2, NIH 3T3, Jurkat og andre
• —Højkvalitets kosttilskud tunge aminosyrer med> 99% isotoprenhed; dialyseret FBS testet for at hjælpe med at sikre, at den er steril,
endotoksinfri og cellekulturkompatibel. SILAC Proteinkvantificeringssæt:
• Kvantitativ analyse af relative ændringer i proteinoverflod fra forskellige cellebehandlinger
• Kvantitativ analyse af proteiner, for hvilke der ikke findes antistoffer
• Proteinekspressionsprofilering for at studere normale vs sygdomsceller
• Identifikation og kvantificering af hundreder til tusinder af proteiner i et enkelt eksperiment
SILAC er en kraftfuld metode til at identificere og kvantificere relative differentielle ændringer i komplekse proteinprøver. Denne tilgang indebærer in vivo metabolisk inkorporering af 'tunge' 13 C- eller 15 N-mærkede aminosyrer i proteiner efterfulgt af massespektrometri (MS) til accelereret og omfattende identifikation, karakterisering og kvantificering af proteiner.
Fordi peptider mærket med tunge og lette aminosyrer er kemisk identiske, co-elueres de under omvendt fase kolonne præfraktionering og detekteres derfor samtidigt under MS-analyse. De relative topintensiteter af flere isotopisk adskilte peptider fra hvert protein bruges derefter til at bestemme den gennemsnitlige ændring i proteinoverflod i den behandlede prøve.
Trypsin SILAC kits leveres med 13 C 615 13 C 615 N 4 L-arginin-HCl til at mærke og kvantificere lysinholdige og argininholdige peptider fra trypsinproteinfordøjelser. Hvert sæt indeholder også 2 x 500 ml medium og dialyseret serum. Når det kombineres med Thermo Scientific protein-/peptidprøveberigelsesprodukter, SILAC Proteinkvantificeringssæt muliggør også MS-analyse af proteiner med lav overflod såsom celleoverfladeproteiner, organelspecifikke proteiner og post-translationelle proteinmodifikationer såsom phosphorylering eller glycosylering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype SILAC Proteinkvantificeringssæt
Indhold og opbevaring •RPMI 1640 Medium til SILAC 2 x 500 ml
•13 C 615 N 2 L-lysin-2 HCl, 1 x 50 mg
•13C615N4L -arginin HCI, 1 x 50 mg
• L-lysin-2 HCI, 1 x 50 mg
• L-arginin-HCl, 1 x 50 mg, opbevares ved 4 °C
•100 mL FBS, opbevares (ved -20 °C
)
Etiket eller farvestof Masse-isotop af aminosyre
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Endelig produkttype Protein
Format Sæt
Mængde 1 sæt