Få mere at vide
Thermo Scientific™ SILAC Proteinkvantificeringskit (LysC), DMEM
Artikelnummer. 16311984 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
16311984 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 16311984 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A33969
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Analyser proteinekspression ved massespektrometri ved hjælp af disse medier eller additiver til stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekultur (SILAC ).
Thermo Scientific SILAC Proteinkvantificeringskit - DMEM bruges til specifik analyse af proteinekspression ved massespektrometri ved brug af stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekultur (SILAC ).
Stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekultur (SILAC ) er en kraftfuld metode til at identificere og kvantificere relative differentielle ændringer i komplekse proteinprøver. Denne fremgangsmåde indebærer in vivo metabolisk inkorporering af“ tung” 13C- eller 15N-mærkede aminosyrer til proteiner efterfulgt af massespektrometri (MS) til accelereret og omfattende identifikation, karakterisering og kvantificering af proteiner.
Fordi peptider mærket med tunge og lette aminosyrer er kemisk identiske, co-elueres de under omvendt fase kolonne præfraktionering og detekteres derfor samtidigt under MS-analyse. De relative topintensiteter af flere isotopisk adskilte peptider fra hvert protein bruges derefter til at bestemme den gennemsnitlige ændring i proteinoverflod i den behandlede prøve.
Hvert kit indeholder alle nødvendige reagenser til isotopisk mærkning af celler med 13C6 L-lysin-2HCl, inklusive medier, tunge og lette aminosyrer og dialyseret serum. Tunge L-arginin-HCl-derivater (delnr. 88210, 89990) fås separat og kan kombineres med Pierce SILAC Proteinkvantificeringssæt til at forbedre dækning af peptidisotop-mærket. Kits er kompatible med pattedyrcellelinjer tilpasset til at vokse i enten DMEM eller RPMI 1640 medier. Kits med specialiserede medieformuleringer er også tilgængelige til humane og murine stamcellelinjer. Når det kombineres med Thermo Scientific Protein/peptidprøveberigelsesprodukter, Pierce SILAC Proteinkvantificeringssæt muliggør også MS-analyse af proteiner med lav overflod, såsom celleoverfladeproteiner, organelspecifikke proteiner og post-translationelle proteinmodifikationer, såsom phosphorylering eller glycosylering.
Anbefalet til: Kvantitativ analyse af relative ændringer i proteinoverflod fra forskellige cellebehandlinger; Kvantitativ analyse af proteiner, for hvilke der ikke er antistoffer tilgængelige; Proteinekspressionsprofilering af normale vs. sygdomsceller; Identifikation og kvantificering af hundreder til tusinder af proteiner i et enkelt eksperiment
Funktioner af SILAC Proteinkvantificeringssæt - DMEM:
  • Effektiv —100 % etiketinkorporering i proteiner fra levende celler
  • Reproducerbar —eliminerer intra-eksperimentel variabilitet forårsaget af differentiel prøveforberedelse
  • Fleksible —medier, der mangler både L-lysin og L-arginin, hvilket muliggør mere fuldstændig proteomdækning gennem dobbelt aminosyreisotopmærkning
  • Kompatible —mærkeproteiner udtrykt i en lang række pattedyrcellelinjer tilpasset til at vokse i DMEM-medium, herunder HeLa, 293T, COS7, U2OS, A549, A431, HepG2, NIH 3T3, Jurkat og andre
  • Højkvalitets kosttilskud —tunge aminosyrer med> 99% isotoprenhed; dialyseret FBS testet for at sikre, at den er steril, endotoksinfri og cellekulturkompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype SILAC Proteinkvantificeringssæt
Etiket eller farvestof Masse-isotop af aminosyre
Forsendelsestilstand Tøris
Udgangsmateriale Cellelysat
Endelig produkttype Protein
Format Sæt
Mængde 1 sæt