Få mere at vide
SIL SVOC Mixture 539 200 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chrysene D12∣Phenanthrene D10∣Pyrene-d10 |
| CAS | 1719-03-5, 1517-22-2, 1718-52-1 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Mængde | 1 mL |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Chrysene D12 200 μg/mL∣Phenanthrene D10 200 μg/mL∣Pyrene-d10 200 μg/mL |