Beskrivelse
- SIL G-25 / UV 254 glasplader med uændrede, standardkvalitets silica 60-lag
- Analytiske plader med uændrede standard silicalag på glas til brug i TLC
- Har grøn fluorescerende indikator til kortbølget UV
- Manganaktiveret zinksilikatindikator med grøn fluorescens (254 nm)
- Meget polymere bindemidler stabile i næsten alle organiske opløsningsmidler
- Modstandsdygtig over for aggressive visualiseringsreagenser
- Stabil i næsten alle organiske opløsningsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Bagside materiale | Glas |
| Materiale | Umodificeret silicagel (SiOH) |
| Partikelstørrelse | 5 til 17 μm |
| Porestørrelse | 60 Å |
| Mængde | 100 Pc. |
| Type | Glasplader belagt med silicagel |
| Fluorescerende indikator | Ja |
| Til brug med (applikation) | Steroider, antibiotika, aminer, aminosyrer, hormoner, sødestoffer, aflatoksiner, vitaminer, normalfase (NP), alkaloider, smertestillende, marihuanaforbindelser, patulin, standardanvendelser TLC |
| Til brug med (udstyr) | Tyndlagskromatografi (TLC) |
| Inkluderer | 100x TLC glasplader (2,5 x 7,5 cm) |
| Vis mere |