Få mere at vide
Endecotts SIKT 200 x 50 RFR Sigt, ISO 3310-1
Artikelnummer. 11587494
Skift visning
Skærmstørrelse:
50 μm
100 μm
1.12 mm
112 μm
140 μm
160 μm
200 μm
2.24 mm
224 μm
280 μm
3.55 mm
355 μm
4.50 mm
5.00 mm
6.30 mm
6.70 mm
7.10 mm
9.00 mm
9.50 mm
11.20 mm
13.20 mm
16.00 mm
19.00 mm
22.40 mm
26.50 mm
31.50 mm
37.50 mm
45.00 mm
53.00 mm
56.00 mm
63.00 mm
75.00 mm
80.00 mm
90.00 mm
112.00 mm
35 product options available for selection
Product selection table with 35 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Skærmstørrelse
11587494 200 μm
11644762 1.12 mm
11537474 2.24 mm
11577464 3.55 mm
11557464 4.50 mm
11537464 5.00 mm
11517464 6.30 mm
11507464 6.70 mm
11597454 7.10 mm
11577454 9.00 mm
11567454 9.50 mm
11547454 11.20 mm
11527454 13.20 mm
11517454 16.00 mm
11507454 19.00 mm
11597444 22.40 mm
11587444 26.50 mm
11567444 31.50 mm
11547444 37.50 mm
11537444 45.00 mm
11517444 53.00 mm
11507444 56.00 mm
11597434 63.00 mm
11577434 75.00 mm
11567434 80.00 mm
11557434 90.00 mm
11614762 112.00 mm
18888900 50 μm
11567504 100 μm
11547504 112 μm
11527504 140 μm
11507504 160 μm
11567494 224 μm
11547494 280 μm
11517494 355 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 35 options available.
35 options
Artikelnummer. 11587494 Leverandør Endecotts Leverandørnr. 200SIW.200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 DKK
    713.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 296.68 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Rustfrit stål-si med kalibreringscertifikat
  • Hver Endecotts testsigte leveres med et kalibreringscertifikat.
  • Testsigter inspiceres og kalibreres i overensstemmelse med procedurerne angivet i paragraf 5.1, tabel 1 i henholdsvis ISO3310-1 og ASTM E11.
  • Hver sigte leveres med et kalibreringscertifikat, som indeholder alle tidligere oplysninger i overensstemmelsescertifikatet og mere.
  • Certifikatet registrerer antallet af målte åbninger og tråddiametre, den gennemsnitlige åbningsstørrelse og standardafvigelse separat for kæde- og indslagsretning.
  • Vævetypen vil også blive oplyst.
  • Desuden er de individuelt nummereret for at give fuld sporbarhed.
Tekniske data
Produkttype Test-si
Diameter (engelsk) Ydre 7,8 tommer
Til brug med (applikation) Partikelstørrelse
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Skærmstørrelse 200 μm
Mesh materiale Rustfrit stål