Få mere at vide
Epredia™ Signatur Series™ Paraffin
Artikelnummer. 12687766 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Paraffin, Type L
Paraffin, type H
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12687766 Paraffin, Type L Pakke med 10
12086669 Paraffin, type H Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12687766 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 8339
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    772.00 DKK
    599.47 DKK / Pakke med 10
    Spare 172.53 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Minimer kompression og opnå hurtig infiltration med denne unikke blanding af polymerer og højraffineret paraffin med snæver kulstofkædefordeling.
  • Tredobbelt filtreret for at fjerne urenheder
  • Type H giver mulighed for ultratynde sektioner
  • Type L kan reducere infiltrationstider under behandling
  • Både Type L og Type H kan bruges til infiltration og indlejring og har et smeltepunkt på 55° til 57 °C
Bestillingsinformation : Pakket i poser, der er nemme at åbne, genlukkelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 54° til 57 °C
Produkttype Paraffin, Type L
Mængde 2 lb. pose (0,9 kg)