Få mere at vide
Epredia™ Signatur Series™ Paraffin
Artikelnummer. 12086669 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Paraffin, Type L
Paraffin, type H
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12086669 Paraffin, type H Pakke med 10
12687766 Paraffin, Type L Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12086669 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 8338
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Minimer kompression og opnå hurtig infiltration med denne unikke blanding af polymerer og højraffineret paraffin med snæver kulstofkædefordeling.
  • Tredobbeltfiltreret for at eliminere urenheder
  • Type H muliggør ultratynde snit
  • Type L kan reducere infiltrationstider under behandlingen
  • Både Type L og Type H kan bruges til infiltration og indlejring og har et smeltepunkt på 55° til 57 °C
Bestillingsinformation: Pakket i letåbnelige, genlukkelige poser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 54° til 57 °C
Produkttype Paraffin, type H
Mængde 2 lb. pose (0,9 kg)