Få mere at vide
Epredia™ Signatur Series™ Hæmatoxylin
Artikelnummer. 10872300 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
1 pt.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10872300
Brand: Epredia™ 7212
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giv resultater, der overstiger Gill eller Harris Hematoxylins med dette unikt formulerede produkt.
  • Ingen filtrering påkrævet
  • Pletter op til 2500 dias pr. pint
  • Sprøde, veldefinerede nukleare detaljer
  • Let affinitet for sur mucopolysaccharid (mucin) farvning
Fås i 5 liters emballage
  • Reducerer plastik med 90 %
  • Øger plettens stabilitet
  • Reducerer rodet pletter
  • Sparer 35 % lagerplads i forhold til traditionel emballage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Hæmatoxylin
Mængde 1 pt.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • STAIN HEMATOXYLIN 7212 4X1PT
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ethylene glycol, Acetic acid