Få mere at vide
Epredia™ Signatur Series™ Hæmatoxylin 7211
Artikelnummer. 10034813 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
1 point
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10034813 1 point Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 10034813 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 7211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.00 DKK
    338.63 DKK / Pakke med 4
    Spare 109.37 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Giv resultater, der overstiger Gill eller Harris Hematoxylins med dette unikt formulerede produkt.
  • Ingen filtrering påkrævet
  • Pletter op til 2500 dias pr. pint
  • Sprøde, veldefinerede nukleare detaljer
Fås i 5 liters emballage
  • Reducerer plastik med 90 %
  • Øger plettens stabilitet
  • Reducerer rodet pletter
  • Sparer 35 % lagerplads i forhold til traditionel emballage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 point
Produkttype Hematoxylin
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hematoxylin 7211
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.