Få mere at vide
Epredia™ Signatur Series™ Hæmatoxylin 2
Shop alle Epredia produkter
Mængde:
1 point
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
- Ingen filtrering påkrævet
- Pletter op til 2500 dias pr. pint
- En del af Signature Series Staining System
- Sprød, veldefineret nuklear detalje kromatin afgrænsning
Fås i 5L emballage
- Reducerer plastik med 90 %
- Øger plettens stabilitet
- Reducerer rodet pletter
- Sparer 35 % lagerplads i forhold til traditionel emballage
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Hæmatoxylin 2 |
| Mængde | 1 point |
Sikkerhed og håndtering
Produktbeteckning
- X4 STAIN HEMATOXYLIN 2 4X1PT . .
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Ethylene glycol, Acetic acid
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering