Få mere at vide
Epredia™ Signatur Series™ Flex™ Dehydrerende reagens
Artikelnummer. 10851560 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
1 gal.
Produkttype:
Flex 100 dehydrerende reagens
Flex 80 Dehydrerende Reagens
Flex 95 dehydrerende reagens
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Pakningsstørrelse
10851560 1 gal. Flex 95 dehydrerende reagens Pakke med 4
10550529 1 gal. Flex 100 dehydrerende reagens Pakke med 4
12638106 1 gal. Flex 80 Dehydrerende Reagens Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10851560 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 8201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    682.00 DKK
    529.35 DKK / Pakke med 4
    Spare 152.65 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opnå strålende cytoplasmatisk farvning og fuldstændig dehydrering med Epredia™ Signatur-serien Flex™ 100, 95, 80.
  • Patenteret formulering af methyl- og isopropylalkohol minimerer over-dehydrering i mindre biopsier
  • Fremragende til lipidekstraktion, hvilket muliggør øget paraffininfiltration
  • Kan bruges som opløsningsmiddel til specielle pletter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Flex 95 dehydrerende reagens
Mængde 1 gal.