Få mere at vide
Epredia™ Signatur Series™ Cyto-Stain™
Shop alle Epredia produkter
Mængde:
4 pt.
1 gal.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Beskrivelse
- Anvendes til alle gynækologiske og ikke-gynækologiske procedurer
- Reducerer farvningstiden
- Omkostningseffektiv, da brugeren kun udfører én modfarvning
- Cyto-Stain giver et komplet udvalg af velkendte cytoplasmatiske farver og kontrol over farvningsintensiteterne
- Cyto-Stain G er en modifikation til at producere grønnere cyanofile nuancer i mellem- og basalceller
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Cytofarvning |
| Mængde | 4 pt. |