Få mere at vide
Epredia™ Signatur Series™ Clear-Rite 3™
Artikelnummer. 10138198 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
4 x 1 gal.
Pakningsstørrelse:
15.14 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10138198 4 x 1 gal. 15.14 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10138198 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 6901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1090.00 DKK
    847.58 DKK / 15.14 L
    Spare 242.42 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
(4) 1-gallon flasker
Gør fuldstændig afparaffinering og rensning under farvningsprocessen med Epredia™ Signature Series Clear-Rite 3.
  • Meget lav lugt; Benzenfri
  • Bruges i alle vævsbehandlere og automatiske farvningsmaskiner
  • Fremstiller ikke hårde eller sprøde prøver, selv efter længere tids eksponering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Clearingagent
Mængde 4 x 1 gal.