Få mere at vide
Epredia™ Signatur Series™ Clarifier™ 1, 2
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 gal.
4 x 1 gal.
Type:
Clarifier 1
Clarifier 2
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Beskrivelse
- Forbedrer kontrasten mellem kerner og cytoplasma
- Øger cellegennemsigtighed
- Fjerner baggrundsfarvning forårsaget af for meget vævslim
- Fjerner uønsket hæmatoxylinfarvning fra klæbemiddel uden at påvirke nuklear farvning
- Clarifier 1 anbefales med Hematoxylin 7211 og Hematoxylin 1
- Clarifier 2 anbefales med Hematoxylin 7212 og Hematoxylin 2
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Clarifier 1 |
| Mængde | 1 gal. |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H371-Kan forårsage organskader.
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.