Få mere at vide
Epredia™ Signatur Series™ Clarifier™ 1, 2
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 gal.
4 x 1 gal.
Type:
Clarifier 1
Clarifier 2
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Beskrivelse
- Forbedrer kontrasten mellem kerner og cytoplasma
- Øger cellegennemsigtighed
- Fjerner baggrundsfarvning forårsaget af for meget vævslim
- Fjerner uønsket hæmatoxylinfarvning fra klæbemiddel uden at påvirke nuklear farvning
- Clarifier 1 anbefales med Hematoxylin 7211 og Hematoxylin 1
- Clarifier 2 anbefales med Hematoxylin 7212 og Hematoxylin 2
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Clarifier 2 |
| Mængde | 4 x 1 gal. |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: acetic acid