Få mere at vide
Epredia™ Signatur Series™ Blåreagens
Shop alle Epredia produkter
Mængde:
1 gal.
4 x 1 gal.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Beskrivelse
- Bufret for at sikre korrekt alkalinitet (pH = 8,0)
- Specielt formuleret til at forhindre vævsadskillelse fra objektglasset
- Kræver kun et minuts vandskylning i forhold til konventionelle blåningsreagenser, som kræver op til fem minutter
Fås i 5 liters emballage
- Reducerer plastik med 90 %
- Øger plettens stabilitet
- Reducerer rodet pletter
- Sparer 35 % lagerplads i forhold til traditionel emballage
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Blåreagens |
| Mængde | 1 gal. |
| pH | 8 |
| Form | Væske |