Få mere at vide
Epredia™ Signatur Series™ Blåreagens
Shop alle Epredia produkter
Mængde:
1 gal.
4 x 1 gal.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Beskrivelse
- Bufret for at sikre korrekt alkalinitet (pH = 8,0)
- Specielt formuleret til at forhindre vævsadskillelse fra objektglasset
- Kræver kun et minuts vandskylning i forhold til konventionelle blåningsreagenser, som kræver op til fem minutter
Fås i 5 liters emballage
- Reducerer plastik med 90 %
- Øger plettens stabilitet
- Reducerer rodet pletter
- Sparer 35 % lagerplads i forhold til traditionel emballage
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Blåreagens |
| Mængde | 4 x 1 gal. |
| pH | 8 |
| Form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- X4 STAIN BLUING REAGENT 4X1GAL . .
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P391-Udslip opsamles.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ProClin 300