Få mere at vide
SymLine™ SignalBoks
Artikelnummer. p-7236268
Design:
1-kanal
2-kanal
2-kanals
5-kanals
Stiktype:
Amerikansk stil
Britisk stil
EU, Storbritannien, USA
EU-stil
Artikelnummer. 16583532
Brand: SymLine™ 106548
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne indbyggede signalboks overvåger op til fem fyldningsniveauer på én gang, hvilket gør den ideel til integration i laboratoriemøbler
  • Smart måde at skifte en affaldsbeholder på uden at afbryde tilstrømningen.
  • LED'er og akustisk summer advarer dig i god tid, før fyldningsniveauet i dine opsamlingsbeholdere når en kritisk højde.
  • Når beholderen skiftes, kan alarmen slås fra via den nye touchpad.
  • Inkluderer berøringsfri alarm-nulstillingsfelter for op til fem beholdere, op til fem kontaktindgange og op til fem kontaktudgange til perifere enheder og strømforsyningskabel med åben ende og klemme.
Tekniske data
Design 2-kanal
Type Alarm for væskespild
Til brug med (udstyr) Sikkerhedsaffaldshætte og elektronisk niveaukontrol
Inkluderer SignalBox2, strømforsyningskabel med åben ende og klemme
Dimensioner (L x B x H) 36 x 139 x 74 mm
Vægt (engelsk) 1.32 lb.
Vægt (metrisk) 0.6 kg
Stiktype EU-stil