Få mere at vide
SymLine™ SignalBoks
Artikelnummer. 18686468
Skift visning
Design:
1-kanal
2-kanal
2-kanals
5-kanals
Stiktype:
EU, Storbritannien, USA
EU-stil
UK-stil
US-stil
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Design Stiktype
18686468 1-kanal EU, Storbritannien, USA
16583532 2-kanal EU-stil
17307419 2-kanals UK-stil
17317419 2-kanals US-stil
18666498 5-kanals EU, Storbritannien, USA
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 18686468 Leverandør SymLine™ Leverandørnr. 106735
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5035.00 DKK
    4317.60 DKK / 1 ark
    Spare 717.40 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Denne indbyggede signalboks overvåger op til fem fyldningsniveauer på én gang, hvilket gør den ideel til integration i laboratoriemøbler
  • Smart måde at skifte en affaldsbeholder på uden at afbryde tilstrømningen.
  • LED'er og akustisk summer advarer dig i god tid, før fyldningsniveauet i dine opsamlingsbeholdere når en kritisk højde.
  • Når beholderen skiftes, kan alarmen slås fra via den nye touchpad.
  • Inkluderer berøringsfri alarm-nulstillingsfelter for op til fem beholdere, op til fem kontaktindgange og op til fem kontaktudgange til perifere enheder og strømforsyningskabel med åben ende og klemme.
Tekniske data
Design 1-kanal
Type Alarm for væskespild
Til brug med (udstyr) Sikkerhedsaffaldshætte og elektronisk niveaukontrol
Inkluderer 5-kanals, til Safety Waste Cap og andre elektroniske niveauregulatorer, berøringsfri alarm-nulstillingsfelter til fem containere, fem switch-indgange og fem switch-udgange til perifere enheder inkl. 24V strømforsyning (EU/UK/US)
Dimensioner (L x B x H) 135 x 70 x 34
Vægt (engelsk) 1.32 lb.
Vægt (metrisk) 0.6 kg
Stiktype EU, Storbritannien, USA