Få mere at vide
SymLine™ SignalBoks
Artikelnummer. 16583532
Skift visning
Design:
1-kanal
2-kanal
2-kanals
5-kanals
Stiktype:
EU, Storbritannien, USA
EU-stil
UK-stil
US-stil
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Design Stiktype
16583532 2-kanal EU-stil
17307419 2-kanals UK-stil
17317419 2-kanals US-stil
18686468 1-kanal EU, Storbritannien, USA
18666498 5-kanals EU, Storbritannien, USA
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16583532 Leverandør SymLine™ Leverandørnr. 106548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3975.00 DKK
    3408.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 566.37 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Denne indbyggede signalboks overvåger op til fem fyldningsniveauer på én gang, hvilket gør den ideel til integration i laboratoriemøbler
  • Smart måde at skifte en affaldsbeholder på uden at afbryde tilstrømningen.
  • LED'er og akustisk summer advarer dig i god tid, før fyldningsniveauet i dine opsamlingsbeholdere når en kritisk højde.
  • Når beholderen skiftes, kan alarmen slås fra via den nye touchpad.
  • Inkluderer berøringsfri alarm-nulstillingsfelter for op til fem beholdere, op til fem kontaktindgange og op til fem kontaktudgange til perifere enheder og strømforsyningskabel med åben ende og klemme.
Tekniske data
Design 2-kanal
Type Alarm for væskespild
Til brug med (udstyr) Sikkerhedsaffaldshætte og elektronisk niveaukontrol
Inkluderer SignalBox2, strømforsyningskabel med åben ende og klemme
Dimensioner (L x B x H) 36 x 139 x 74 mm
Vægt (engelsk) 1.32 lb.
Vægt (metrisk) 0.6 kg
Stiktype EU-stil
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.