Få mere at vide
SymLine™ Signalbokse
Længde (metrisk):
3 m
55 mm
86 mm
Produkttype:
Signalboks T1
Signalboks T5
Stiktype:
Amerikansk stil
Britisk stil
EU-stil
Inkluderer:
1 sensorindgang og 1 potentialfri udgang
5 sensorindgange og 6 potentialfrie udgange
Alarm ved fuld tilstand
Alarm ved tom tilstand
Disksensor, T1, Alarm ved fuld tilstand, AC Adapter, 3 m signalkabel, 2 m krog og løkke
Disksensorsæt, T1, Alarm ved tom tilstand
T1 med 1 sensorindgang og 1 potentialfri udgang
T5 med 5 sensorindgange og 6 potentialfrie udgange
T5 med 5 skivefyldningsniveausensorer, 5 x 3 m signalkabler, 5 x 2 m krog- og løkkebefæstelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Clever way to change disposal container without interrupting the inflow
- LEDs and acoustic buzzer warn you before filling level of collection containers reaches critical height
- When container is changed, alert can be muted via new touchpad
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Signalboks T1 |
| Til brug med (udstyr) | SCAT Sensors and Safety Waste Caps |
| Længde (metrisk) | 3 m |
| Stiktype | Amerikansk stil |
| Størrelse | 180 x 105 x 55 mm |
| Spænding | 110 V |
| Til brug med (applikation) | Monitoring Filling Levels |
| Inkluderer | Alarm ved tom tilstand |