Få mere at vide
SymLine™ Signalbokse
Artikelnummer. 17833520 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
55 mm
86 mm
3 m
Produkttype:
Signalboks T1
Signalboks T5
Signalhus T1
Signalhus T5
Stiktype:
EU-stil
UK-stil
US-stil
Inkluderer:
1 sensorinput og 1 potentialefri output
5 sensorindgange og 6 potentialefrie udgange
Alarm i tom tilstand
Alarm på fuld tilstand
T5 med 5 skive-fyldningsniveausensorer
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Produkttype Stiktype Inkluderer Pakningsstørrelse
17833520 86 mm Signalboks T1 EU-stil Alarm i tom tilstand -
17803520 55 mm Signalhus T1 US-stil 1 sensorinput og 1 potentialefri output -
15955801 55 mm Signalhus T1 UK-stil 1 sensorinput og 1 potentialefri output Hver
15447864 55 mm Signalboks T1 EU-stil 1 sensorinput og 1 potentialefri output Hver
17853520 3 m Signalhus T1 US-stil Alarm i tom tilstand -
17843520 3 m Signalhus T1 US-stil Alarm på fuld tilstand -
15302352 3 m Signalboks T1 EU-stil Alarm på fuld tilstand Hver
17873520 3 m Signalhus T1 UK-stil Alarm i tom tilstand -
17863520 3 m Signalhus T1 UK-stil Alarm på fuld tilstand -
17813520 55 mm Signalhus T5 US-stil 5 sensorindgange og 6 potentialefrie udgange -
15965801 55 mm Signalhus T5 UK-stil 5 sensorindgange og 6 potentialefrie udgange Hver
15290264 55 mm Signalboks T5 EU-stil 5 sensorindgange og 6 potentialefrie udgange Hver
17813530 3 m Signalboks T5 EU-stil T5 med 5 skive-fyldningsniveausensorer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17833520 Leverandør SymLine™ Leverandørnr. 108157
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5200.00 DKK
    4461.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 738.44 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Overvåg to påfyldningsniveauer på én gang. Ideel til integration i laboratoriemøbler med SymLine™ Indbygget signalboks.
  • Smart måde at skifte affaldsbeholder på uden at afbryde tilstrømningen
  • LED'er og akustisk summer advarer dig, før fyldningsniveauet for opsamlingsbeholdere når kritisk højde
  • Når beholderen skiftes, kan alarmen slås fra via ny touchpad
Tekniske data
Produkttype Signalboks T1
Til brug med (udstyr) SCAT™ Sensorer og sikkerhedsaffaldshætter
Længde (engelsk) 7,1''
Længde (metrisk) 86 mm
Materiale HDPE-EC
Stiktype EU-stil
Størrelse 180 x 105 x 55 mm
Spænding 220/230 V
Til brug med (applikation) Overvågning af påfyldningsniveauer
Inkluderer Alarm i tom tilstand