Beskrivelse
- Smart måde at skifte beholder til bortskaffelse uden at afbryde tilstrømningen
- LED-lys og akustisk summer advarer dig, før fyldningen af opsamlingsbeholderne når kritisk højde
- Når containeren ændres, kan alerten mutes via den nye touchpad
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SCAT™ Sensorer og sikkerhedsaffaldsdæksler |
| Længde (engelsk) | 7,1'' |
| Længde (metrisk) | 55 mm |
| Stiktype | UK-stil |
| Størrelse | 180 x 105 x 55 mm |
| Spænding | 24 V |
| Strømstyrke | 2 A |
| Til brug med (applikation) | Overvågning af fyldningsniveauer |
| Højde (metrisk) | 105 mm |
| Inkluderer | 5 sensorindgange og 6 potentialefrie udgange |
| Vis mere |