Learn More
SymLine™ Signalbokse
Product Code. 15290264
Click to view available options
Længde (metrisk):
3 m
55 mm
86 mm
Produkttype:
Signalboks T1
Signalboks T5
Stiktype:
Amerikansk stil
Britisk stil
EU-stil
Inkluderer:
1 sensorindgang og 1 potentialfri udgang
5 sensorindgange og 6 potentialfrie udgange
Alarm ved fuld tilstand
Alarm ved tom tilstand
Disksensor, T1, Alarm ved fuld tilstand, AC Adapter, 3 m signalkabel, 2 m krog og løkke
Disksensorsæt, T1, Alarm ved tom tilstand
T1 med 1 sensorindgang og 1 potentialfri udgang
T5 med 5 sensorindgange og 6 potentialfrie udgange
T5 med 5 skivefyldningsniveausensorer, 5 x 3 m signalkabler, 5 x 2 m krog- og løkkebefæstelser
Unit Size:
Hver
Product Code. 15290264
Brand: SymLine™ 108088
Only null left
Add to basket
Add to basket
Overvåg to påfyldningsniveauer på én gang. Ideel til integration i laboratoriemøbler med SymLine™ Indbygget signalboks.
  • Smart måde at skifte affaldsbeholder på uden at afbryde tilstrømningen
  • LED'er og akustisk summer advarer dig, før fyldningsniveauet for opsamlingsbeholdere når kritisk højde
  • Når beholderen skiftes, kan alarmen slås fra via ny touchpad
Specifications
Produkttype Signalboks T5
Til brug med (udstyr) SCAT™ Sensorer og sikkerhedsaffaldshætter
Længde (engelsk) 7,1''
Længde (metrisk) 55 mm
Stiktype EU-stil
Størrelse 180 x 105 x 55 mm
Spænding 24 V
Strømstyrke 2 A
Til brug med (applikation) Overvågning af påfyldningsniveauer
Højde (metrisk) 105 mm
Inkluderer T5 med 5 sensorindgange og 6 potentialfrie udgange
Bredde (metrisk) 180 mm