Få mere at vide
Uvex™ Signaltaljefrakke 8960-Gul 100%PES
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Beskrivelse
- Materiale: 100% polyester / mesh Sikkerhedsvest af polyester / mesh med plads til logofastgørelse.
- Velcro fastgørelse, 2 rundtgående reflekterende striber i torsoområdet, reflekterende strimler over skuldrene for bedre synlighed i bøjet position, kantkanter, logopåføring muligt (position: ryg)
- Certificeret i henhold til EN 20471 X2
- Størrelse: M (50/52) - XXXL (66/68)
- Plejeanvisning: 40° C vaskbar, skånsom cyklus (maks. 25 vaske), klorering umulig, strygning umulig, kemisk rensning: P (maks. 20 rengøringscyklusser), tørretumbler umulig
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Hook and Loop |
| Produkttype | Vest med høj synlighed |
| Farve | Gul |
| Størrelse | 2X-stor |
| Materiale | Polyester |
| Tykkelse (metrisk) | 140 g/m² |