Få mere at vide
Uvex™ Signaltaljefrakke 8960-Gul 100%PES
Artikelnummer. 17256651 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17256651 Medium
17266651 Større
17276651 X-Large
17286651 2X-stor
17296651 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17256651 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8937310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00 DKK
    146.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 12.34 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det afgørende er, at alle kan ses på trods af den dårlige sigtbarhed. Det synlige tøj fra uvex beskyttelse flash kollektion bruger lyse reflekterende strimler. Og selvfølgelig kan cargobukserne og softshelljakkerne med deres optimale pasform også ses i dagslys
  • Materiale: 100% polyester / mesh Sikkerhedsvest af polyester / mesh med plads til logofastgørelse.
  • Velcro fastgørelse, 2 rundtgående reflekterende striber i torsoområdet, reflekterende strimler over skuldrene for bedre synlighed i bøjet position, kantkanter, logopåføring muligt (position: ryg)
  • Certificeret i henhold til EN 20471 X2
  • Størrelse: M (50/52) - XXXL (66/68)
  • Plejeanvisning: 40° C vaskbar, skånsom cyklus (maks. 25 vaske), klorering umulig, strygning umulig, kemisk rensning: P (maks. 20 rengøringscyklusser), tørretumbler umulig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukketype Hook and Loop
Produkttype Vest med høj synlighed
Farve Gul
Størrelse Medium
Materiale Polyester
Tykkelse (metrisk) 140 g/m²