Få mere at vide
Uvex™ Signal Waist Coat 4 LG 7973-Yellow
Artikelnummer. 17240301 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
X-Large
2X-stor
3X-Large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17240301 Medium
17250301 X-Large
17260301 2X-stor
17270301 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17240301 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 1732410
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det afgørende er, at alle kan ses på trods af den dårlige sigtbarhed. Det synlige tøj fra uvex beskyttelse flash kollektion bruger lyse reflekterende strimler. Og selvfølgelig kan cargobukserne og softshelljakkerne med deres optimale pasform også ses i dagslys
  • Farve: advarsel gul / advarsel orange
  • Materiale: 65% polyester, 35% spandex, ca.245 g/m²
  • Aktiv beskyttelse ved vandret og lodret fiberoptisk system
  • Velcro lukning til hurtig lukning af vesten i VT
  • Med kontakt til at aktivere og skifte mellem 3 lystilstande
  • Standarder: EN ISO 20471, klasse 1
  • Bemærk: Venligst altid batteripakke
  • Størrelser: M til 3XL Oversize-tillæg: fra størrelse XXL + 10 %
  • Pleje: vask: 60° C, ikke klor, ikke egnet til tørretumbler, strygning 2 point
  • Rengøring: P Størrelse: M til 3XL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukketype Hook and Loop
Produkttype Vest med høj synlighed
Farve Orange
Størrelse Medium
Materiale Polyester mesh
Tykkelse (metrisk) 140 g/m²