Få mere at vide
Mettler Toledo™ Signalbroens DES™ pH/Redox
Artikelnummer. 31454059
Skift visning
Kalibreringspunkter (ISE):
Op til 5
Artikelnummer. Kalibreringspunkter (ISE)
31454059 Op til 5
1 options
Artikelnummer. 31454059 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 31027069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2520.00 DKK
    2160.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 359.19 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Signalbroen er kernen i den digitale datatransmission og muliggør sensordiagnostik, brugervejledning og pålidelige måleresultater.
  • DES™ - Diagnostiserbar, Effektiv, Bæredygtig: Øget effektivitet med sensordiagnostik: hurtigere problemløsning, mindre nedetid, maksimal sensorlevetid og støtte til forebyggende vedligeholdelse
  • Hold dig foran: Sensorens diagnostiske kapacitet giver ro i sindet for sensorens tilstand. Den understøtter forebyggende vedligeholdelse, maksimerer sensorens levetid og forhindrer for tidlig bortkastning
  • Bæredygtig investering: DES™ digitale sensorer er et klogt valg. At bevare måleelektronikken og kun udskifte sensorakslen ved slutningen af dens levetid, eller det aftagelige kabel, der kan bruges til alle sensorer, hjælper med at reducere materialeaffald og dermed det økologiske fodaftryk
  • Øg produktivitet og effektivitet: Ved diagnosticerede fejl muliggør brugervejledning med fejlfindingsanbefalinger hurtigere problemløsning, hvilket reducerer nedetiden. Det minimerer også håndteringsfejl og mindsker dermed behovet for specialiseret træning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibreringspunkter (ISE) Op til 5
Dimensioner (L x B x H) 10.5 x 9.5 x 4 cm
IP-vurdering Ingen
Længde (metrisk) 10.5 cm
Spænding 100/240 V
Vægt (metrisk) 0.05 kg
Bredde (metrisk) 9.5 cm