Få mere at vide
Mettler Toledo™ Signalbroens DES™ ledningsevne
Description
- DES™ - Diagnostérbar og effektiv bæredygtig: Øget effektivitet med sensordiagnostik: hurtigere problemløsning, mindre nedetid, maksimal sensorlevetid og støtte til forebyggende vedligeholdelse
- Hold dig foran: Sensorens diagnostiske kapacitet giver tryghed i forhold til sensorens tilstand. Den understøtter forebyggende vedligeholdelse, maksimerer sensorens levetid og forhindrer for tidlig bortkastning
- Bæredygtig investering: DES™ digitale sensorer er et klogt valg. At bevare måleelektronikken og kun udskifte sensorakslen ved slutningen af dens levetid, eller det aftagelige kabel, der kan bruges til alle sensorer, hjælper med at reducere materialeaffald og dermed det økologiske fodaftryk
- Øg produktivitet og effektivitet: Ved diagnosticerede fejl muliggør brugervejledning med fejlfindingsanbefalinger hurtigere problemløsning og dermed nedetid. Det minimerer også håndteringsfejl og mindsker dermed behovet for specialiseret træning
- Til brug til METTLER TOLEDO NineFocus tilslutning af enhver ledningsledningsdigital InLab DES elektrode. Efterhånden som din elektrode ældes og skal udskiftes, kan Signalbroen genbruges for at minimere elektronisk spild. Kabel kræves.
Specifications
Specifications
| Kalibrering | Ledningsevne, TDS, saltholdighed, temperatur |
| Type | Ledningsevnesensor |
| Dimensioner (L x B x H) | 10.5 x 9.5 x 4 cm |
| IP-vurdering | Ingen |
| Længde (metrisk) | 10.5 cm |
| Vægt (metrisk) | 0.05 kg |