Få mere at vide
Novus Biologicals™ SIGLECL12 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18428389 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18428389 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18428389 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00089858T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål SIGLECL12
Synonym FLJ38600, S2V, sialic acid binding Ig-like lectin 12, sialic acid-binding Ig-like lectin 12, Siglec-12, SIGLECL1Sialic acid-binding Ig-like lectin-like 1, SIGLEC-like 1, Siglec-XII, SLGSiglec-L1
Gen symbol SIGLEC12