Få mere at vide
Siglec-F Rat anti-Mouse, BV480, Clone: E50-2440, BD OptiBuild™
Artikelnummer. 15900750 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
50 μg
Artikelnummer. Mængde
15900750 50 μg
1 options
Artikelnummer. 15900750 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 746668
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Rat Monoclonal Antibody
Siglec-F Monoclonal antibody specifically detects Siglec-F in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Siglec-F
Applikationer Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon E50-2440
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugeret Brilliant Violet 480
Værtsarter Rat
Mængde 50 μg
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Målarter Mouse
Indhold og opbevaring Refrigerate (2 to 8°C)
Form Purified
Isotype IgG2a κ