Få mere at vide
Endecotts Sigte-shaker model EFL 300, 230 V, 50 Hz
Artikelnummer. 15572590
Skift visning
Spænding:
230 V
Artikelnummer. Spænding
15572590 230 V
1 options
Artikelnummer. 15572590 Leverandør Endecotts Leverandørnr. EFL300/23050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32725.00 DKK
    31433.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 1291.48 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 08-03-2027
Sieve Shaker EFL 300
  • EFL 300 sigteryster med et måleområde fra 20 μm til 40 mm, med elektromagnetisk 3D-sigtebevægelse, justerbar amplitude fra 0 til 2 mm med digital indstilling i 10 trin og kompatibilitet med sigtediametre på 100, 150, 200, 250, 300 og 315 mm samt 3, 8 og 12 tommer sigter til alsidig laboratoriepartikelstørrelsesanalyse.
Tekniske data
Spænding 230 V