Få mere at vide
RETSCH Si Shaker AS 200
Artikelnummer. 11934192 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Inkluderer:
Lydkabinet, EasySieve
Producenterklæring, EasySieve
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
11934192 Producenterklæring, EasySieve Hver
11803550 Lydkabinet, EasySieve Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11934192 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 30.025.0001
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 06-04-2027
Retsch™ Si Shaker AS 200 har digital indstilling og visning af ydeevne og tid.
  • NYHED: digital visning af ydeevne og tid
  • Velegnet til tør- og vådsigtning
  • Fremragende separationseffektivitet selv med korte sigtetider
  • Effektivt elektromagnetisk drev
  • 3-D kastebevægelse, som sikrer optimal udnyttelse af det åbne sigteområde og lader prøven bevæge sig ligeligt over hele sigtefladen
  • Sistabel op til 510 mm højde
  • Gratis justering af alle procesparametre (tid, ydeevne)
  • Valgfri komfortspændeanordning
  • Valgfri evalueringssoftware EasySieve
  • Vedligeholdelsesfri
  • Nem betjening, ergonomisk design
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 6 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz
Spænding 230 V
Produkttype Rystesi
Frekvens 50 Hz
Dybde (metrisk) 450 mm
Højde (metrisk) 650 mm
Inkluderer Producenterklæring, EasySieve