Få mere at vide
Endecotts™ Sigtekalibreringskugle
Artikelnummer. 11994295
Skift visning
Partikelstørrelse:
120 mesh
400 mesh
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Partikelstørrelse
11994295 120 mesh
11934295 400 mesh
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11994295 Leverandør Endecotts™ Leverandørnr. ZSICSA.125
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-03-2027
Sigtekugler, brugt til at forbedre sigtningen af sammenhængende materiale
    • Sfærerne kan spores til det britiske National Physical Laboratory
    • Kalibrer sigter med en nøjagtighed på 1 μm
    • Soda-kalkglas-mikrosfærer passerer over hele sigtens overflade og gennem alle åbninger
    • Standarderne inkluderer et kalibreringsskema
Tekniske data
Produkttype Mikrosfærer
Materiale Soda-kalkglas
Til brug med (udstyr) Si
Partikelstørrelse 120 mesh