Få mere at vide
Fisherbrand™ Sigtebørste
Artikelnummer. 11502763 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Størrelse:
20 x 230 mm
30 x 135 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11502763 20 x 230 mm Hver
11512763 30 x 135 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11502763
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.20 DKK
    77.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.43 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En dobbelt-endet børste til brug med Fisherbrand™ Testsigter i rustfrit stål.
  • Giver skånsom børstning
  • Fremstillet af messing med nylonbørster
  • To forskellige størrelser: 30 x 135 mm og 20 x 230 mm
Tekniske data
Produkttype Term Pensel
Håndtag Materiale Messing
Mængde 1 stk.
Størrelse 20 x 230 mm