Få mere at vide
Scotch-Brite™ Sienna Diamond Gulvpuder
Artikelnummer. p-7213722
Diameter (metrisk):
406 mm
432 mm
505 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 17128860
Brand: Scotch-Brite™ 7100200175
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til rengøring og konditionering af slidte eller mat marmor-, terrazzo-, skifer- og polerede betongulve. Når gulvets udseende når en medium glans, vil Scotch Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus kan bruges til at forbedre gulvets udseende yderligere.
  • Renser og polerer samtidig gulve til en strålende blank finish uden brug af kemikalier
  • Ideel til slidte eller mat marmor, terrazzo, vinyl, skifer og polerede betongulve
  • Nem at bruge uden brug af dyre eller skadelige kemikalier, kun vand
  • Anbefales til brug med lav- og standardhastighedsmaskiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Gulvpude
Farve Brun
Diameter (metrisk) 406 mm
Til brug med (applikation) Polering
Til brug med (udstyr) Lav- og standardhastighedsmaskiner
Stil Rund