Få mere at vide
Scotch-Brite™ Sienna Diamond Gulvpuder
Artikelnummer. 17148860
Skift visning
Diameter (metrisk):
406 mm
432 mm
505 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
17148860 432 mm -
17128860 406 mm Pakke med 5
17138860 505 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17148860 Leverandør Scotch-Brite™ Leverandørnr. 7100200177
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2985.00 DKK
    1796.31 DKK / Pakke med 5
    Spare 1188.69 DKK
    39% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Til rengøring og konditionering af slidte eller mat marmor-, terrazzo-, skifer- og polerede betongulve. Når gulvets udseende når en medium glans, vil Scotch Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus kan bruges til at forbedre gulvets udseende yderligere.
  • Renser og polerer samtidig gulve til en strålende blank finish uden brug af kemikalier
  • Ideel til slidte eller mat marmor, terrazzo, vinyl, skifer og polerede betongulve
  • Nem at bruge uden brug af dyre eller skadelige kemikalier, kun vand
  • Anbefales til brug med lav- og standardhastighedsmaskiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Gulvpude
Farve Brun
Diameter (metrisk) 432 mm
Til brug med (applikation) Polering
Til brug med (udstyr) Lav- og standardhastighedsmaskiner
Stil Rund