Beskrivelse
- Standardkameraets position i NightSHADE in vivo-billedsystemet (plantekonfiguration) er oven på billedkammeret
- Lateral kameramontering muliggør sidebilleddannelse
- Gør det muligt for frøplanter at forblive oprejst i en naturlig lodret retning
- Muliggør billeddannelse af hele planten, fra blade til rødder
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Tilslutningssæt |
| Til brug med (applikation) | Plantebilleddannelse |
| Til brug med (udstyr) | Billedbehandlingssystem |