Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SID 7969543
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18074932
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18074932 10 mg
18035062 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18074932 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3440/10
Selective steroidogenic factor-1 (SF-1, NR5A1) inhibitor
Selective steroidogenic factor-1 (SF-1, NR5A1) inhibitor (IC50 values are 0.76, >33 and >33 μM at SF-1, RORα and VP16 respectively). Inhibits SF-1-dependent luciferase expression in HEK 293T cells in vitro (IC50 = 30 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 868224-64-0
Molekylær formel C24H24N2O7
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SID 7969543
Mængde 10 mg
Formel vægt 452.46
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 452.463