missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SID 3712249, MedChemExpress

Artikelnummer. 16487868
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16487868 10 mg -
16483676 25 mg -
16463817 50 mg -
16447686 100 mg -
16420338 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16487868 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19731

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress SID 3712249 (MiR-544 Inhibitor 1) is an inhibitor of the biogenesis of microRNA-544 (miR-544).

SID 3712249 (MiR-544 Inhibitor 1) is an inhibitor of the biogenesis of microRNA-544 (miR-544).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SID 3712249
CAS 522606-67-3
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H21N7
Mængde 10 mg
Synonym MiR-544 Inhibitor 1
Opløselighedsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (51.55 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=C2C(C=C(N3CCCC3)N=C2N)=C(C#N)C(N4CCCC4)=N1
Molekylvægt (g/mol) 323.4
Formel vægt 323.4
Procent renhed 98.35%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.