Få mere at vide
R&D Systems™ SID 26681509
Beskrivelse
SID 26681509 is a potent and reversible human cathepsin L inhibitor (IC50 = 56 nM). Displays no inhibitory activity at cathepsin G. Antimalarial; inhibits leishmaniasis.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Produkttype | SID 26681509 |
| Renhed | >97% |
| Molekylvægt (g/mol) | 539.65 |
| Inhibitorer | SID 26681509 |
For Research Use Only