Få mere at vide
Bohlender™ SICCO™ Vakuum ekssikkator
Artikelnummer. 10267691
Skift visning
Volumen (metrisk):
18 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
10267691 18 l
1 options
Artikelnummer. 10267691 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. V188004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47418.00 DKK
    41358.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 6059.09 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Designet til opbevaring af følsomme produkter i et vakuum. SICCO™ Vakuumekssikkatorer tillader opbevaring i et ilt- og kuldioxidfrit miljø. Velegnet til opbevaring af halvlederprøver.
  • Vakuum inde i ekssikkatoren sikrer hurtig tørring af de opbevarede produkter
  • Massivt akrylglas (vægtykkelse 20 mm)
  • Dør med cirkulær silikonepakning og fire låse
  • vakuummåler, to nåleventiler med slangeforbindelser
  • Klare akrylpaneler, interiør er synligt fra alle sider
  • Cirkulær silikoneforsegling
  • Skridsikre gummifødder
  • Variable hylder
  • Vakuummåler (0 til 760 mm kviksølv)
  • Støvsug op til 0.0001 Torr
  • To nåleventiler med OD 9,0 m
Tekniske data
Farve Klar
Materiale PMMA akrylglas
Produkttype Vakuumekssikkator
Maks. Hyldebelastning 9 kg
Volumen (metrisk) 18 l
Mål (D x B x H) Indvendig 260 x 260 x 260 mm
Bredde (metrisk) 300 mm
Højde (metrisk) 340 mm
Dybde (metrisk) 300 mm